missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GLO1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17228053 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17228053 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17228053

Marca: Invitrogen™ PA5115287

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total GLO1.

The enzyme encoded by this gene is responsible for the catalysis and formation of S-lactoyl-glutathione from methylglyoxal condensation and reduced glutathione. Glyoxalase I is linked to HLA and is localized to 6p21.3-p21.1, between HLA and the centromere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLO1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GLO1
N.º de referencia del gen Q04760, Q6P7Q4, Q9CPU0
Alias de gen 0610009E22Rik; 1110008E19Rik; 2510049H23Rik; aldoketomutase; AW550643; cb554; epididymis secretory protein Li 74; GLO1; Glo-1; Glo-1r; Glo1-r; Glo-1s; Glo1-s; GLOD1; glx I; GLY1; GLYI; glyoxalase 1; glyoxalase 1 complex; glyoxalase 1 regulatory; glyoxalase 1 structural; glyoxalase domain containing 1; glyoxalase I; glyoxylase 1; HEL-S-74; ketone-aldehyde mutase; lactoyl glutathione lyase; lactoylglutathione lyase; lactoylglutathione lyase GLO1; methylglyoxalase; Qglo; S-D-lactoylglutathione methylglyoxal lyase; wu:fb82g09; YM9571.15C; YML004C; zgc:66035
Símbolos de los genes GLO1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human GLO1(Accession Q04760), corresponding to amino acid residues K88-A138.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 109801, 2739, 294320
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.