missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gln-AMS TFA, MedChemExpress

Código de producto. 16473216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473216 25 mg 25 miligramos
16481007 50 mg 50 miligramos
16457437 5 mg 5 miligramos
16445546 100 mg 100 miligramos
16414728 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473216

Marca: Medchem Express HY112861A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Gln-AMS (TFA) is a type Ia aminoacyl-tRNA synthetase (AARS) inhibitor. Gln-AMS inhibits glutaminyl-tRNA synthetase (GlnRS) with a Ki of 1.32 μM.

Gln-AMS (TFA) is a type Ia aminoacyl-tRNA synthetase (AARS) inhibitor. Gln-AMS inhibits glutaminyl-tRNA synthetase (GlnRS) with a Ki of 1.32 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Gln-AMS TFA
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23F3N8O10S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad H2O : 130 mg/mL (220.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (84.97 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COS(=O)(NC([C@@H](N)CCC(N)=O)=O)=O.OC(C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 588.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.47
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.