Learn More
Gln-AMS TFA, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Gln-AMS (TFA) is a type Ia aminoacyl-tRNA synthetase (AARS) inhibitor. Gln-AMS inhibits glutaminyl-tRNA synthetase (GlnRS) with a Ki of 1.32 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gln-AMS TFA |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H23F3N8O10S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 130 mg/mL (220.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (84.97 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COS(=O)(NC([C@@H](N)CCC(N)=O)=O)=O.OC(C(F)(F)F)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 588.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 588.47 |
| Porcentaje de pureza | 98.73% |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.