missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLIPR1L2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15776801 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15776801 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15776801

Marca: Thermo Scientific PA558932

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

GLIPR1L2 Polyclonal Antibody

GLIPR1L2 Polyclonal Antibody for IHC

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLIPR1L2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica GLIPR1L2
N.º de referencia del gen Q4G1C9
Alias de gen GLI pathogenesis related 1 like 2; GLI pathogenesis-related 1 like 2; GLIPR1 like 2; GLIPR1L2; GLIPR1-like protein 2; RGD1310205
Símbolos de los genes GLIPR1L2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GLIPR1L2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97860).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 144321
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.