Learn More
GLI4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207790 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16896204 20 μL 20 microlitros
16886204 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16896204
Marca: Proteintech 165511AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
GLI4 is a protein coding gene.
Especificaciones
Antígeno GLI4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GLI4
N.º de referencia del gen P10075
Alias de gen GLI family zinc finger 4, GLI4, HKR4, Protein HKR4, Zinc finger protein GLI4
Símbolos de los genes 9130023H24Rik, GLI4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GLI4 Fusion Protein Ag9497
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100043133, 2738, 500893
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG