missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLI4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16896204 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16896204 20 μL 20 microlitros
16886204 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16896204

Marca: Proteintech 165511AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GLI4 is a protein coding gene.

Especificaciones

Antígeno GLI4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GLI4
N.º de referencia del gen P10075
Alias de gen GLI family zinc finger 4, GLI4, HKR4, Protein HKR4, Zinc finger protein GLI4
Símbolos de los genes 9130023H24Rik, GLI4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GLI4 Fusion Protein Ag9497
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100043133, 2738, 500893
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.