missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLI2 Monoclonal Antibody (OTI1F9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17594143
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17594143 30 μL 30 microlitros
17574143 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17594143 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804549S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GLI2 Monoclonal antibody specifically detects GLI2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno GLI2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HDAC11
N.º de referencia del gen Q96DB2
Alias de gen AW546128; CJS; GLI family zinc finger 2; GLI family zinc finger protein 2; GLI2; GLI-Kruppel family member GLI2; glioma-associated oncogene family zinc finger 2; HPE9; oncogene GLI2; PHS2; Tax helper protein; tax helper protein 1; tax helper protein 2; tax-responsive element-2 holding protein; tax-responsive element-25-bp sequence binding protein; Thp; THP1; THP2; zinc finger protein GLI2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HDAC11 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79885
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.