Learn More
Abnova™ GLI2/CEN2p (Texas Red/FITC) FISH Probe
Description
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Etiqueta o tinte | FITC, Rojo Texas |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA) |
| Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL |
| Ubicación | 2q14.2/2p11.2 |
| Sonda | Aprox. 510 kb/670 kb |
| Tipo de producto | Sonda FISH GLI2/CEN2p |
| Cantidad | 200 μl |
| Fuente | ADN genómico |
| Especie | Humano |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.