Learn More
GLI1 Monoclonal Antibody (OTI1A8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200015157
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17573063 30 μL 30 microlitros
17553063 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17573063 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803806S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
GLI1 Monoclonal antibody specifically detects GLI1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno GLI1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GLI1
N.º de referencia del gen P08151
Alias de gen AV235269; GLI; GLI family zinc finger 1; Gli1; GLI-Kruppel family member GLI1; Glioma-associated oncogene; glioma-associated oncogene 1; glioma-associated oncogene homolog; glioma-associated oncogene homolog 1 (zinc finger protein); oncogene GLI; Zfp5; Zfp-5; zinc finger protein 5; zinc finger protein GLI1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 755-1106 of human GLI1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2735
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1