Learn More
GLI1 Monoclonal Antibody (OTI1A8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17553063
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17553063 100 μL 100 microlitros
17573063 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17553063
Marca: Origene Technologies TA803806
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
May regulate the transcription of specific genes during normal development. May play a role in craniofacial development and digital development, as well as development of the central nervous system and gastrointestinal tract. Mediates SHH signaling and thus cell proliferation and differentiation.
Especificaciones
Antígeno GLI1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GLI1
N.º de referencia del gen P08151
Alias de gen GLI
Símbolos de los genes GLI1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 755-1106 of human GLI1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2735
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1