Learn More
Cole-Parmer™ Sensor de conductividad sin electrodo de PVDF GLI
Código de producto. 15292838 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Material:
PVDF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15292838
Marca: Cole-Parmer™ 1990100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 19065-24, -34 y -44
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +200 °C
Tipo Sensor de conductividad sin electrodo
Material PVDF
Intervalos de medición De 0 a 200 o hasta de 0 a 2 000 000 μS
Incluye Compensación de temperatura interna automática (de 0 °C a 125 °C) y un cable integral de cinco conductores con revestimiento de PTFE de 6,1 m (20 pies) de hasta 200 °C