Learn More
Porcelaines Avignon™ Mano de mortero de porcelana con cabezal sin esmaltar y mango esmaltado
Código de producto. 11758503
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
80mm
90mm
120mm
140mm
170mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
6 PCS
paquete de 3
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11758503 120mm 6 PCS
11738503 80mm paquete de 6
11748503 90mm paquete de 6
11728433 140mm paquete de 3
11778413 170mm 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11758503 Proveedor Porcelaines Avignon™ N.º de proveedor 15203
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice la mano de mortero de porcelana con cabezal sin esmaltar y mango esmaltado Porcelaines Avignon™. Su mortero esférico con pico es ideal para las necesidades de laboratorio.
  • Resistente a SCID
  • Incompatible con ácido fluorhídrico y sales metálicas de álcali
  • Para completarse con una mano de mortero
Especificaciones
Acabado Mango esmaltado y cabezal sin esmaltar
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Longitud (métrico) 120mm