Learn More
Thermo Scientific™ Crisol cónico de carbón vítreo para el crecimiento de cristales
Código de producto. 15493745
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
17 mL
18mL
37 mL
105mL
190mL
277mL
370mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15493745 37 mL cada uno
15413755 190mL cada uno
15403755 105mL cada uno
15423755 277mL cada uno
15473745 17 mL cada uno
15483745 18mL cada uno
15433755 370mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15493745 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 040955.KT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas que confiere propiedades especiales de material, incluida una fuerza y resistencia a la corrosión significativamente mejoradas.
El carbón vítreo ofrece:
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
  • Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
  • Sin contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
  • Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
  • Resistente al desgaste abrasivo
  • Buena conductividad eléctrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cónico
Material Carbono vítreo
Para utilizar con (aplicación) For Crystal Growth
Capacidad (métrico) 37 mL
Diámetro exterior (métrico) Top: 51mm
Altura (métrico) 30mm
Product Type Crisol de carbón vítreo