Learn More
Thermo Scientific™ Crisol cónico de carbón vítreo para el crecimiento de cristales
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El carbón vítreo ofrece:
- Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
- Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
- Sin contaminación de las muestras analíticas
- Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
- Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
- Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
- Resistente al desgaste abrasivo
- Buena conductividad eléctrica
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cónico |
| Material | Carbono vítreo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento de cristales |
| Capacidad (métrico) | 18mL |
| Diámetro exterior (métrico) | Parte superior: 24mm |
| Altura (métrico) | 87mm |
| Product Type | Crisol de carbón vítreo |