Learn More
Thermo Scientific Chemicals Placa de evaporación de carbono vítreo
Description
Glassy carbon is used as an electrode material in electrochemistry. It is also used as high temperature crucibles. Used as a component of some prosthetic devices. Used electrical conductor ion-selective membrane. It is also used as wet decomposition procedures in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El carbón vítreo ofrece:
- Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
- Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
- Sin contaminación de las muestras analíticas
- Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
- Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
- Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
- Resistente al desgaste abrasivo
- Buena conductividad eléctrica
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Altura (métrico) | 27 mm |
| Diámetro (métrico) | 108 mm |