Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de evaporación con haces de electrones de carbón vítreo
Código de producto. 15443755
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4mL
7mL
8mL
10 ml
16mL
30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15443755 4mL cada uno
15473755 10 ml cada uno
15453755 7mL cada uno
15463755 8mL cada uno
15483755 16mL cada uno
15493755 30 ml cada uno
6 options
Código de producto. 15443755
Marca: Thermo Scientific Chemicals 040960.KT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El carbono vítreo ofrece una alta pureza, resistencia a la corrosión, estabilidad térmica y una estructura impermeable a gases y líquidos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas que confiere propiedades especiales de material, incluida una fuerza y resistencia a la corrosión significativamente mejoradas.
El carbón vítreo ofrece:
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
  • Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
  • Sin contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
  • Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
  • Resistente al desgaste abrasivo
  • Buena conductividad eléctrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ángulo: 15 grados
Material Carbono vítreo
Para utilizar con (aplicación) Haces de electrones de evaporación
Capacidad (métrico) 4mL
Diámetro exterior (métrico) 29mm
Altura (métrico) 15mm
Product Type Crisol de carbón vítreo
Diámetro de base (métrico) 22mm