Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol cilíndrico de carbón vítreo
Código de producto. 15416285
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 mL
30 ml
50 ml
130mL
260mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15416285 130mL cada uno
15496275 30 ml cada uno
15406285 50 ml cada uno
15486275 20 mL cada uno
15476275 10 ml cada uno
15436285 260mL cada uno
6 options
Código de producto. 15416285
Marca: Thermo Scientific Chemicals undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
El carbono vítreo ofrece una alta pureza, resistencia a la corrosión, estabilidad térmica y una estructura impermeable a gases y líquidos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas que confiere propiedades especiales de material, incluida una fuerza y resistencia a la corrosión significativamente mejoradas.
El carbón vítreo ofrece:
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
  • Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
  • Sin contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
  • Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
  • Resistente al desgaste abrasivo
  • Buena conductividad eléctrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cilíndrico
Material Carbono vítreo
Capacidad (métrico) 130mL
Diámetro exterior (métrico) 56mm
Altura (métrico) 85mm
Product Type Crisol de carbón vítreo