Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de carbón vítreo para el crecimiento de cristales
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7mL
25 ml
30 ml
125 mL
400mL
Diámetro exterior (métrico):
14mm
19mm
24mm
40 mm
57mm
Altura (métrico):
100mm
140mm
150 mm
160mm
195mm
Descripción:
Ángulo inferior: 30 grados
Ángulo inferior: 60 grados
Ángulo inferior: 90 grados
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas que confiere propiedades especiales de material, incluida una fuerza y resistencia a la corrosión significativamente mejoradas.
El carbón vítreo ofrece:
El carbón vítreo ofrece:
- Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
- Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
- Sin contaminación de las muestras analíticas
- Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
- Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
- Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
- Resistente al desgaste abrasivo
- Buena conductividad eléctrica
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ángulo inferior: 30 grados |
| Material | Carbono vítreo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento de cristales |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 24mm |
| Altura (métrico) | 160mm |
| Product Type | Crisol de carbón vítreo |
| Diámetro de base (métrico) | 19mm |