Learn More
Thermo Scientific Chemicals Navecillas de carbono vítreo
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Resistencia a todos los agentes de descomposición húmeda y al desgaste abrasivo
- Sin efectos de memoria ni contaminación de las muestras analíticas
- Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
- Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
- La resistencia al choque térmico permite tiempos de calentamiento y enfriamiento más cortos
- Buena conductividad eléctrica
- Se utiliza en recipientes para tecnología de materiales de ultra alta pureza como conexiones de semiconductores y formación de cristales, tales como cristales halogenuros dopados.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Navecilla de carbono vítreo |
| Capacidad (métrico) | 3 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 53 mm x 16 mm x 10 mm |
| Altura (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 53 mm |
| Anchura (métrico) | 16 mm |