Learn More
Labconco™ Inserto de lavador de vidrio
Código de producto. 17192322 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Boquilla pulverizadora
Brazo pulverizador de 5 husillos
Cesta de malla
Cestillo de utensilios con tapa
Inserto de 48 clavijas
Inserto de bandeja
Inserto de vial de 12 mm x 32 mm
Inserto de vial de 15 mm x 45 mm
Inserto para 24 pipetas
Inserto para 6 pipetas
Inserto para probetas graduadas
Inserto para tubo a granel
Inserto para tubo de cultivo de 10-12 mm
Inserto para tubo de cultivo de 15-18 mm
Inserto para tubo de cultivo de 20-24 mm
Kit de conversión para tubos de ensayo con husillo
Parte superior de sujeción-insertos para tubos de cultivo
Soporte para tubos de ensayo de 10-13 mm
Soporte para tubos de ensayo de 14-20 mm
Soporte para tubos de ensayo de 20-25 mm
Soporte para utensilios
Para utilizar con (equipo):
Gradilla de husillo inferior Labconco
Gradilla de husillo superior o inferior Labconco
Gradilla estándar superior o inferior Labconco
Gradilla para husillo o estándar inferior Labconco
Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Para utilizar con (equipo) unitSize
17192322 Cestillo de utensilios con tapa Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17182322 Inserto de bandeja Gradilla para husillo o estándar inferior Labconco cada uno
17102332 Cesta de malla Gradilla estándar superior o inferior Labconco cada uno
17112332 Inserto para tubo a granel Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17122332 Inserto para tubo de cultivo de 10-12 mm Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17132332 Inserto para tubo de cultivo de 15-18 mm Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17142332 Inserto para tubo de cultivo de 20-24 mm Gradilla para husillo o estándar inferior Labconco cada uno
17152332 Parte superior de sujeción-insertos para tubos de cultivo Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17162332 Inserto de 48 clavijas Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17192332 Inserto para probetas graduadas Gradilla de husillo inferior Labconco cada uno
17172342 Boquilla pulverizadora Gradilla de husillo superior o inferior Labconco cada uno
17102342 Soporte para tubos de ensayo de 10-13 mm Gradilla de husillo inferior Labconco cada uno
17112342 Soporte para tubos de ensayo de 14-20 mm Gradilla de husillo inferior Labconco cada uno
17122342 Soporte para tubos de ensayo de 20-25 mm Gradilla de husillo inferior Labconco cada uno
17142342 Kit de conversión para tubos de ensayo con husillo Gradilla de husillo inferior Labconco cada uno
17172332 Inserto de vial de 12 mm x 32 mm Gradilla de husillo inferior Labconco cada uno
17182332 Inserto de vial de 15 mm x 45 mm Gradilla de husillo inferior Labconco cada uno
17182342 Brazo pulverizador de 5 husillos Gradilla de husillo superior o inferior Labconco cada uno
17132342 Soporte para utensilios Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17152342 Inserto para 24 pipetas Gradilla de husillo inferior Labconco cada uno
17162342 Inserto para 6 pipetas Gradilla de husillo inferior Labconco cada uno
21 options
Código de producto. 17192322
Marca: Labconco™ 4573100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Insertos, gradillas y otros accesorios para su uso con lavadores de vidrio Labconco con sistema operativo CleanWorks.
Gradillas y accesorios para su uso con las lavadoras de instrumental de vidrio Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • Inserto de bandeja (15-352-000) para bandejas, bandejas de instrumentos, bandejas multifuncionales y otros recipientes poco profundos. Capacidad: 5 bandejas. Acero inoxidable. Para su uso en gradilla de husillos o estándar inferior Labconco.
  • Cestillo de utensilios con cubierta (15-352-001) para instrumental de laboratorio diverso, como tapones, espátulas y otros artículos ligeros pequeños. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco.
  • Cestillo de malla (15-352-002), con malla abierta de inserción en gradilla completa que se puede utilizar para una gran variedad de utensilios e instrumental de laboratorio sueltos. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en el rack estándar superior o inferior Labconco.
  • Inserto de tubo a granel (15-352-003) con diseño de carga rápida que admite hasta 600 tubos de 13 mm cada uno o 244 tubos de 20 mm cada uno. El divisor mantiene firmemente los tubos durante el ciclo de lavado. Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco.
  • Inserto de tubo de cultivo de 10-12 mm (15-352-004) con parte superior diseñado para sujetar tubos de diámetro exterior de 10-12 mm. Parte superior del retenedor incluida. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco.
  • Inserto de tubo de cultivo de 15-18 mm (15-352-005) diseñado para sujetar tubos de 15-18 mm de diámetro exterior. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco.
  • Inserto de tubo de cultivo de 20-24 mm (15-352-006) diseñado para sujetar tubos de 20-24 mm de diámetro exterior. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en gradilla de husillos o estándar inferior Labconco.
  • Parte superior del retenedor (15-352-007) que asegura los tubos de cultivo cargados en los insertos de tubo de cultivo. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco. Se incluye uno con cada inserto de tubo de cultivo únicamente de 10-12 mm de tamaño.
  • Inserto de 48 pines (15-352-008) que sostiene de forma segura el instrumental de laboratorio de boca ancha de menor volumen. Acero inoxidable de tipo 304 con puntas de silicona para evitar arañazos. Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco. También hay disponibles insertos de 10 y 32 pines.
  • Inserto de cilindro graduado (15-352-009) que admite hasta 3 cilindros graduados. Incluye 3 boquillas de pulverización de cobertura completa para una máxima limpieza. Requiere una gradilla de husillos inferior Labconco (no incluida). Hasta 2 insertos por gradilla. Acero inoxidable tipo 304
  • La boquilla de pulverización de cobertura completa (15-352-010) distribuye agua para maximizar la limpieza de los objetos de laboratorio de boca ancha. Sustituye al husillo estándar en la gradilla de husillos superior o inferior Labconco (no incluida). Incluye 1 boquilla de pulverización y 1 husillo.
  • El soporte para tubos de ensayo de 10-13 mm (15-352-011) alberga tubos de ensayo con un diámetro exterior de 10-13 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Con los soportes apilados no se puede alojar una gradilla superior en la lavadora. Acero inoxidable tipo 304 Requiere gradilla de husillos inferior y kit de conversión Labconco 4575300 (no incluido).
  • El soporte para tubos de ensayo de 14-20 mm (15-352-012) alberga tubos de ensayo con un diámetro exterior de 14-20 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Los soportes apilados no pueden alojar una gradilla superior en una arandela. Acero inoxidable tipo 304 Requiere gradilla de husillos inferior y kit de conversión Labconco 4575300 (no incluido).
  • El soporte para tubos de ensayo de 20-25 mm (15-352-013) alberga tubos de ensayo con un diámetro exterior de 20-25 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Los soportes apilados no pueden alojar una gradilla superior en una arandela. Acero inoxidable tipo 304 Requiere gradilla de husillos inferior y kit de conversión Labconco 4575300 (no incluido).
  • Soporte para utensilios (15-352-014) para espátulas, cucharas, cucharas y otros utensilios diversos. Los utensilios se acomodan en 6 amplios compartimentos. Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco.
  • El kit de conversión de husillos de tubos de ensayo (15-352-015) incluye 6 hileras de husillos con 8 husillos por hilera y una base de apoyo. Requiere un inserto para soporte de tubos de ensayo 4574700, 4574800 o 4574900. Para su uso en la gradilla de husillos inferior Labconco.
  • El inserto para 24 pipetas (15-352-016) sujeta de forma segura hasta 24 pipetas verticalmente para limpiarlas y secarlas. Hecha de acero inoxidable 304 Para su uso en la gradilla de husillos inferior Labconco.
  • El inserto para 6 pipetas (15-352-017) sujeta de forma segura hasta 6 pipetas verticalmente para limpiarlas y secarlas. Hecha de acero inoxidable 304 Para su uso en la gradilla de husillos inferior Labconco.
  • El inserto de vial de 12 mm x 32 mm (15-352-018) admite de forma segura hasta 48 viales de 12 x 32 mm durante el lavado. Incluye tapa de retención con asa, soporte y 6 brazos de husillo. Se pueden utilizar hasta 2 por gradilla de husillos. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en la gradilla de husillos inferior Labconco.
  • El inserto de vial de 15 mm x 45 mm (15-352-019) admite de forma segura hasta 48 viales de 15 x 45 mm durante el lavado. Incluye tapa de retención con asa, soporte y 6 brazos de husillo. Se pueden utilizar hasta 2 por gradilla de husillos. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en la gradilla de husillos inferior Labconco.
  • El brazo de pulverización de 5 husillo intercambiable (15-352-040) tiene 5 husillos de inyección directa para la limpieza de pequeñas piezas de trabajo de cuello estrecho. Se puede utilizar en la gradilla de husillos superior o inferior Labconco.
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Inserto de arandela
Modelo Cestillo de utensilios con tapa
Para utilizar con (equipo) Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco
Fondo (imperial) 8,9 in
Fondo (métrico) 22,6 cm
Altura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 10,2 cm
Longitud (imperial) 8,9 in
Longitud (métrico) 22,6 cm
Anchura (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 22,6 cm
Peso con embalaje (imperial) 3 lb
Peso con embalaje (métrico) 1,4 kg
Cantidad 1 unidad