Descripción
Gradillas y accesorios para su uso con las lavadoras de instrumental de vidrio Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
- Inserto de bandeja (15-352-000) para bandejas, bandejas de instrumentos, bandejas multifuncionales y otros recipientes poco profundos. Capacidad: 5 bandejas. Acero inoxidable. Para su uso en gradilla de husillos o estándar inferior Labconco.
- Cestillo de utensilios con cubierta (15-352-001) para instrumental de laboratorio diverso, como tapones, espátulas y otros artículos ligeros pequeños. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco.
- Cestillo de malla (15-352-002), con malla abierta de inserción en gradilla completa que se puede utilizar para una gran variedad de utensilios e instrumental de laboratorio sueltos. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en el rack estándar superior o inferior Labconco.
- Inserto de tubo a granel (15-352-003) con diseño de carga rápida que admite hasta 600 tubos de 13 mm cada uno o 244 tubos de 20 mm cada uno. El divisor mantiene firmemente los tubos durante el ciclo de lavado. Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco.
- Inserto de tubo de cultivo de 10-12 mm (15-352-004) con parte superior diseñado para sujetar tubos de diámetro exterior de 10-12 mm. Parte superior del retenedor incluida. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco.
- Inserto de tubo de cultivo de 15-18 mm (15-352-005) diseñado para sujetar tubos de 15-18 mm de diámetro exterior. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco.
- Inserto de tubo de cultivo de 20-24 mm (15-352-006) diseñado para sujetar tubos de 20-24 mm de diámetro exterior. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en gradilla de husillos o estándar inferior Labconco.
- Parte superior del retenedor (15-352-007) que asegura los tubos de cultivo cargados en los insertos de tubo de cultivo. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco. Se incluye uno con cada inserto de tubo de cultivo únicamente de 10-12 mm de tamaño.
- Inserto de 48 pines (15-352-008) que sostiene de forma segura el instrumental de laboratorio de boca ancha de menor volumen. Acero inoxidable de tipo 304 con puntas de silicona para evitar arañazos. Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco. También hay disponibles insertos de 10 y 32 pines.
- Inserto de cilindro graduado (15-352-009) que admite hasta 3 cilindros graduados. Incluye 3 boquillas de pulverización de cobertura completa para una máxima limpieza. Requiere una gradilla de husillos inferior Labconco (no incluida). Hasta 2 insertos por gradilla. Acero inoxidable tipo 304
- La boquilla de pulverización de cobertura completa (15-352-010) distribuye agua para maximizar la limpieza de los objetos de laboratorio de boca ancha. Sustituye al husillo estándar en la gradilla de husillos superior o inferior Labconco (no incluida). Incluye 1 boquilla de pulverización y 1 husillo.
- El soporte para tubos de ensayo de 10-13 mm (15-352-011) alberga tubos de ensayo con un diámetro exterior de 10-13 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Con los soportes apilados no se puede alojar una gradilla superior en la lavadora. Acero inoxidable tipo 304 Requiere gradilla de husillos inferior y kit de conversión Labconco 4575300 (no incluido).
- El soporte para tubos de ensayo de 14-20 mm (15-352-012) alberga tubos de ensayo con un diámetro exterior de 14-20 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Los soportes apilados no pueden alojar una gradilla superior en una arandela. Acero inoxidable tipo 304 Requiere gradilla de husillos inferior y kit de conversión Labconco 4575300 (no incluido).
- El soporte para tubos de ensayo de 20-25 mm (15-352-013) alberga tubos de ensayo con un diámetro exterior de 20-25 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Los soportes apilados no pueden alojar una gradilla superior en una arandela. Acero inoxidable tipo 304 Requiere gradilla de husillos inferior y kit de conversión Labconco 4575300 (no incluido).
- Soporte para utensilios (15-352-014) para espátulas, cucharas, cucharas y otros utensilios diversos. Los utensilios se acomodan en 6 amplios compartimentos. Para su uso en gradilla de husillos o estándar superior o inferior Labconco.
- El kit de conversión de husillos de tubos de ensayo (15-352-015) incluye 6 hileras de husillos con 8 husillos por hilera y una base de apoyo. Requiere un inserto para soporte de tubos de ensayo 4574700, 4574800 o 4574900. Para su uso en la gradilla de husillos inferior Labconco.
- El inserto para 24 pipetas (15-352-016) sujeta de forma segura hasta 24 pipetas verticalmente para limpiarlas y secarlas. Hecha de acero inoxidable 304 Para su uso en la gradilla de husillos inferior Labconco.
- El inserto para 6 pipetas (15-352-017) sujeta de forma segura hasta 6 pipetas verticalmente para limpiarlas y secarlas. Hecha de acero inoxidable 304 Para su uso en la gradilla de husillos inferior Labconco.
- El inserto de vial de 12 mm x 32 mm (15-352-018) admite de forma segura hasta 48 viales de 12 x 32 mm durante el lavado. Incluye tapa de retención con asa, soporte y 6 brazos de husillo. Se pueden utilizar hasta 2 por gradilla de husillos. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en la gradilla de husillos inferior Labconco.
- El inserto de vial de 15 mm x 45 mm (15-352-019) admite de forma segura hasta 48 viales de 15 x 45 mm durante el lavado. Incluye tapa de retención con asa, soporte y 6 brazos de husillo. Se pueden utilizar hasta 2 por gradilla de husillos. Acero inoxidable tipo 304 Para su uso en la gradilla de husillos inferior Labconco.
- El brazo de pulverización de 5 husillo intercambiable (15-352-040) tiene 5 husillos de inyección directa para la limpieza de pequeñas piezas de trabajo de cuello estrecho. Se puede utilizar en la gradilla de husillos superior o inferior Labconco.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Inserto de arandela |
| Modelo | Cesta de malla |
| Para utilizar con (equipo) | Gradilla estándar superior o inferior Labconco |
| Fondo (imperial) | 19 in |
| Fondo (métrico) | 48,3 cm |
| Altura (imperial) | 6,7 in |
| Altura (métrico) | 17,0 cm |
| Longitud (imperial) | 19 in |
| Longitud (métrico) | 48,3 cm |
| Mostrar más |