Learn More
Labconco™ Accesorios para lavadoras de instrumental de vidrio
Código de producto. 17192342 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Armario de almacenamiento de detergente
Cubierta del calentador, FlaskScrubber y FlaskScrubber Vantage
Cubierta del calentador, SteamScrubber
Impresora, FlaskScrubber Vantage
Impresora, FlaskScrubber y SteamScrubber
Paquete de 40 cubiertas protectoras de husillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
17192342 Armario de almacenamiento de detergente cada uno
17112362 Paquete de 40 cubiertas protectoras de husillo cada uno
17132362 Cubierta del calentador, SteamScrubber cada uno
17142362 Cubierta del calentador, FlaskScrubber y FlaskScrubber Vantage cada uno
17152362 Impresora, FlaskScrubber y SteamScrubber cada uno
17162362 Impresora, FlaskScrubber Vantage cada uno
6 options
Código de producto. 17192342
Marca: Labconco™ 4643000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para su uso con lavadoras de instrumental de vidrio Labconco con CleanWorks OS.
  • Gradillas y accesorios para su uso con las lavadoras de instrumental de vidrio Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • El kit Ethernet proporciona conectividad para actualizaciones remotas y acceso a los datos. Para usar con los lavadoras Labconco SteamScrubber y FlaskScrubber con número de catálogo de 9 dígitos.
  • El armario de almacenamiento de detergente ofrece un cómodo compartimento para guardar las bombas y botellas de dispensación automática de detergente para las lavadoras Labconco SteamScrubber y FlaskScrubber. acero inoxidable 304
  • Las puntas protectoras de silicona opaca cubren los extremos de las puntas de los husillos para evitar que se raye el material de laboratorio de vidrio y metal. 40 puntas de silicona por bolsa. Para su uso en gradilla de husillos superior o inferior Labconco.
  • El kit de adaptación de la gradilla superior permite utilizar las actuales gradillas superiores de alta flexibilidad en las lavadoras Labconco FlaskScrubber o SteamScrubber con números de catálogo de 7 dígitos que comienzan por 442 y 440. Incluye portaobjetos y hardware de retroinstalación. Requiere instalación.
  • La gradilla de husillo superior pequeña tiene un diseño de alta capacidad con 60 husillos, 60 tapones de husillo, 12 tapones de brazo de husillo y brazo de lavado de herramientas de husillo para la limpieza de material de laboratorio pequeño de cuello estrecho en lavadoras de instrumental de vidrio Labconco. acero inoxidable 304 El número de catálogo para FlaskScrubber & FlaskScrubber Vantage incluye los rieles de deslizamiento superiores para su instalación.
  • El kit de refrigeración de agua de drenaje proporciona los componentes de las tuberías, la válvula de solenoide y las conexiones eléctricas necesarias para reducir la temperatura del agua de drenaje a <60 °<°C (140 F). Requiere conexión de agua fría. Para su uso en lavadoras de instrumental de vidrio Labconco. Opciones de 115 V o 230 V disponibles.
  • El kit de conversión de independiente a móvil añade movilidad a los modelos de lavadoras independientes. Permiten enchufar las lavadoras a una toma eléctrica de pared de 20 A conectada a un grifo de fregadero de laboratorio estándar Para su uso con lavadoras Labconco FlaskScrubber & SteamScrubber No es compatible con los modelos FlaskScrubber Vantage. Opciones de 115 V o 230 V disponibles.
  • La impresora térmica compacta produce un informe resumido del ciclo de la lavadora. Incluye cable de datos USB y pilas recargables NiMH AA. Modelos separados para usar con las lavadoras Labconco FlaskScrubber y SteamScrubber o las lavadoras Labconco FlaskScrubber Vantage.
Especificaciones
Descripción Armario de almacenamiento de detergente
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Accesorio de lavadora
Para utilizar con (equipo) Labconco FlaskScrubber o SteamScrubber
Fondo (imperial) 20,7 in
Fondo (métrico) 52,6 cm
Altura (imperial) 18,7 in
Altura (métrico) 47,5 cm
Longitud (imperial) 20,7 in
Longitud (métrico) 52,6 cm
Anchura (imperial) 8,1 in
Anchura (métrico) 20,6 cm
Peso con embalaje (imperial) 30 lb
Peso con embalaje (métrico) 13,6 kg
Cantidad 1 unidad