Learn More
Smeg™ Lavadora GW4060S de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor
Código de producto. 15107232
Change view
Click to view available options
:
Lavadora GW4060S de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor
Código de producto.
15107232 Lavadora GW4060S de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor
1 options
Código de producto. 15107232 Proveedor Smeg™ N.º de proveedor GW4060S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para la desinfección térmica antibacteriana. La lavadora GW4060S de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg con sistema de secado y condensador de vapor tiene un sistema electrónico de bloqueo de puertas para la seguridad del usuario.
  • Lavado hasta 95 °C
  • Control electrónico programable por microprocesador
  • Puerto serie RS232 para su conexión a una impresora externa o un PC
  • Sistema de secado de aire caliente forzado con filtro de aire con un 98 % de DOP
  • Condensador de vapor Ecoslim de alta eficacia con inyección de agua fría
  • Dispensador de detergente alcalino en polvo, bomba peristáltica para neutralizador de ácido líquido
  • Es posible instalar dos bombas peristálticas adicionales.
  • La cámara de lavado y la puerta interior están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
  • Los paneles externos están fabricados en acero inoxidable AISI 304.
  • Dos niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
  • Contiene descalcificador de agua con sensor de sal
  • Conexiones de agua fría y agua desmineralizada
  • No contiene carros
  • Programas: 9 predeterminados, 6 libres
  • Dimensiones externas: L x F x Al: 600 x 600 x 850 mm
  • Dimensiones internas de trabajo (L x F x Al): 525 x 490 x 570 mm
Especificaciones
Tipo de producto Lavadora de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor
Modelo GW4060S
Requisitos eléctricos 3/N/PE 7 kW máx.
Tensión 400 V
Frecuencia 50 Hz