Learn More
Smeg™ Lavadora de instrumental de vidrio GW4060 con sistema de secado
Código de producto. 15197222
Click to view available options
:
Lavadora GW4060 de instrumental de vidrio con sistema de secado y condensador de vapor
Código de producto. 15197222
Marca: Smeg™ GW4060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para la desinfección térmica antibacteriana. La lavadora GW4060 de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg con sistema de secado tiene un sistema electrónico de bloqueo de puertas para la seguridad del usuario.
  • Lavado hasta 95 °C
  • Control electrónico programable por microprocesador
  • Puerto serie RS232 para su conexión a una impresora externa o un PC
  • Sistema de secado de aire caliente forzado con filtro de aire con un 98 % de DOP
  • Dispensador de detergente alcalino en polvo, bomba peristáltica para neutralizador de ácido líquido
  • Es posible instalar dos bombas peristálticas adicionales.
  • La cámara de lavado y la puerta interior están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
  • Los paneles externos están fabricados en acero inoxidable AISI 304.
  • Dos niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
  • Contiene descalcificador de agua con sensor de sal
  • Conexiones de agua fría y agua desmineralizada
  • No contiene carros
  • Programas: 9 predeterminados, 6 libres
  • Dimensiones externas: L x F x Al: 600 x 600 x 850 mm
  • Dimensiones internas de trabajo (L x F x Al): 525 x 490 x 570 mm
Spezifikation
Tipo de producto Lavadora de instrumental de vidrio con sistema de secado
Modelo GW4060
Requisitos eléctricos 3/N/PE 7 kW máx.
Tensión 400 V
Frecuencia 50 Hz
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt