Learn More
Smeg™ Lavadora básica de instrumental de vidrio GW1160S
Description
- Lavado hasta 95 °C
- Control electrónico programable por microprocesador
- Puerto serie RS232 para su conexión a una impresora externa o un PC
- Secado termodinámico activo
- Condensador de vapor Ecoslim de alta eficacia con inyección de agua fría
- Bomba peristáltica para detergente líquido, neutralizador de ácido líquido
- Es posible instalar una bomba peristáltica adicional.
- La cámara de lavado y la puerta interior están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
- Los paneles externos están fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Dos niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
- Contiene descalcificador de agua con sensor de sal
- Conexiones de agua fría y agua desmineralizada
- No contiene carros
- Programas: 9 predeterminados, 6 libres
- Dimensiones externas: L x F x Al: 600 x 605 x 850 mm
- Dimensiones internas de trabajo (L x F x Al): 525 x 490 x 570 mm
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Lavadora básica de instrumental de vidrio |
| Modelo | GW1160S |
| Requisitos eléctricos | 3/N/PE 7 kW máx. |
| Tensión | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |