Learn More
Cole-Parmer™ Papeles semitransparentes de pesaje
Código de producto. p-8003977 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
102 x 102mm
152 x 152mm
7,6 x 7,6 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11855212 102 x 102mm paquete de 500
11865212 152 x 152mm paquete de 500
11845212 7,6 x 7,6 cm paquete de 500
3 options
Código de producto. 11855212
Marca: Cole-Parmer™ 0133802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asegure la transferencia completa de la muestra con papel semitransparente de pesaje. Los papeles semitransparentes de pesaje Cole Parmer™ son resistentes a la humedad y no absorbentes con una superficie lisa semitransparente.
Asegure la transferencia completa de la muestra con papel semitransparente de pesaje. Los papeles semitransparentes de pesaje Cole Parmer™ son resistentes a la humedad y no absorbentes con una superficie lisa semitransparente.
  • Mantenga las bandejas de pesaje limpias
  • Desechables
  • Disponibles en tres tamaños
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Mantenga las bandejas de pesaje limpias
Dimensiones (L x An) 102 x 102mm
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10,2 cm
Material Papel
Cantidad 500/Paq.
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,2 cm
Tipo de producto Papel de pesaje
Forma Cuadrada