Learn More
BUCHI Matraz de Woulff de vidrio
Código de producto. 10723683 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
800 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10723683 800 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10723683
Marca: BUCHI 025519
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use a Woulff bottle to aid in trapping particles and droplets and for pressure equalization between a vacuum pump and Rotavapor.
  • Use a Woulff bottle to aid in trapping particles and droplets before they get to the vacuum source
  • Benefit from pressure equalization between a vacuum pump and Rotavapor
Especificaciones
Material Vidrio
Tipo Matraz de Woulff
Material (recubrimiento) Plástico
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 800 mL