Learn More
Hofmann Klaus™ Navecillas de pesaje de vidrio con tallo
Código de producto. p-8000824
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11920787 6 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11920787
Marca: Hofmann Klaus™ 24301.07
Solo quedan null
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 6 ml
Material Vidrio
Forma Navecilla
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Ideales para el vertido sin pérdidas de muestra
Tamaño 2
Longitud (métrico) 70 mm