Learn More
Rogo Sampaic™ Pipetas volumétricas de vidrio de clase B.
Código de producto. 11792674
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Color:
Amarillo
Naranja
Negro
Rojo
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize Color
11792674 10 ml cada uno -
11752674 2 ml cada uno Negro
11712684 25 ml cada uno Negro
11702684 20 ml cada uno Amarillo
11752684 10 ml paquete de 2 Rojo
11722684 50 ml cada uno Naranja
6 options
Código de producto. 11792674
Marca: Rogo Sampaic™ DGG004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Rogo Sampaic™ Class B Glass Volumetric Pipettes are manufactured from clear soda lime glass.
  • Con graduaciones en ámbar vitrificado
  • Con perilla de seguridad
Especificaciones
Calibrado
Clase B
Material Vidrio
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Cantidad 1/pack
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 360 mm
Tipo Pipeta graduada