Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados USP de clase A
Código de producto. 10343073
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10343073 25 mL paquete de 2
10528543 100 ml 2 PCS
10027982 10 ml paquete de 2
10067602 1000 mL cada uno
10027652 2000 mL cada uno
10211253 200 mL paquete de 2
10567963 20 mL paquete de 2
10691594 250 mL paquete de 2
10201013 5 mL paquete de 2
10189092 50 ml paquete de 2
10414483 500 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10343073 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 282017027
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permiten la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados USP de clase A Hirschmann Instruments™ están fabricados con tubos de vidrio DURAN™ duraderos y están disponibles con un certificado de rendimiento por lotes, un certificado de rendimiento USP individual y un certificado de DAkkS.
  • Graduación azul
  • Con identificación de lote fechada
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Altura (métrico) 110 mm
Límite de error ±0,03 ml
Tolerancia ±0.03 mL
Graduated Sí
Clase A