Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón hueco de vidrio
Código de producto. 11756762
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
25 mL
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 19/32
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 34/35
Esmerilado estándar NS 45/40
Esmerilado estándar NS 7/16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11756762
Marca: Hirschmann™ 2820275
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón hueco de vidrio se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con tapón hueco de vidrio y esmerilado NS
  • Con graduación de tinción azul
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Vidrio
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 140 mm
Límite de error ±0,06 ml
Junta cónica estándar 12/21 NS esmerilada estándar
Tolerancia ±0,06 ml
Graduated Sí
Clase A