Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón hueco de vidrio
Descripción
- Con tapón hueco de vidrio y esmerilado NS
- Con graduación de tinción azul
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 570 mm |
| Límite de error | ±2 ml |
| Junta cónica estándar | Esmerilado estándar NS 45/40 |
| Tolerancia | ±2 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |