Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con reborde
Descripción
- Con graduación azul
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| Tolerancia | ±0,04 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |