Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con reborde
Código de producto. 10430041
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10430041 5 l cada uno
10767081 10 l cada uno
10711181 1000 ml cada uno
11768061 100 ml 2 PCS
11708051 10 ml paquete de 2
11778061 200 ml 2 PCS
10084720 2000 ml cada uno
11718051 20 ml paquete de 2
11788061 250 ml paquete de 2
11728051 25 ml 2 PCS
11758061 50 ml paquete de 2
11798061 500 ml paquete de 2
11772412 5 ml paquete de 2
13 options
Código de producto. 10430041
Marca: Hirschmann™ 2800197
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con reborde se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Capacidad (métrico) 5 l
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 470 mm
Límite de error ±1,2 ml
Tolerancia ±1,2 ml
Graduated Sí
Clase A