Learn More
Afora™ Matraz aforado de vidrio
Descripción
Capacidad nominal
Con dos bocas de esmerilado normalizado 14/23
Disponibilidad de otros volúmenes y configuraciones de bocas
Con dos bocas de esmerilado normalizado 14/23
Disponibilidad de otros volúmenes y configuraciones de bocas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Tamaño del tapón | 45/40 |