Learn More
Karl Hecht™ Glass Vials with Plastic Snap-Cap
Código de producto. p-7147874
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
∼25 mL
∼50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10509398 ∼25 mL paquete de 200
15941801 ∼50 mL paquete de 200
2 options
Código de producto. 10509398
Marca: Karl Hecht™ 42785016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
With a minimum order quantity of 1 box.
  • Flat bottom
  • With rolled rim
  • Available in a range of capacities
Especificaciones
Color del tapón Natural
Descripción Rolled rim
Diámetro interior (métrico) Approx. 30 mm
Material Glass
Volumen (métrico) ∼25 mL
Material del cierre Plástico
Tipo de tapón Snap Cap
Cantidad 200/Pk.