Learn More
Karl Hecht™ Glass Vials with Plastic Snap-Cap
Descripción
- Flat bottom
- With rolled rim
- Available in a range of capacities
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Natural |
| Descripción | Rolled rim |
| Diámetro interior (métrico) | Approx. 30 mm |
| Material | Glass |
| Volumen (métrico) | ∼50 mL |
| Material del cierre | Plástico |
| Tipo de tapón | Snap Cap |
| Cantidad | 200/Pk. |