Descripción
- Estación de aspiración fluivac
- En industria o laboratorio
- Frasco colector 5 l de vidrio
- Caudal 63L/min
- Frasco colector 5 l
- Conexión para tubo flexible de diámetro interno 6mm
- Estación de aspiración fluivac
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Estación de vacío Fluivac |
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 5 l |