Descripción
- Disponibles con distintos diámetros, alturas y volúmenes (de 2 a 100 ml)
- Hechos de duradero vidrio de borosilicato Duran™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Grosor de pared: 0,8 - 1,0 mm |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Envase | 100/paq. |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | Reborde plano |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |