Learn More
KD Scientific Jeringa de vidrio
Descripción
- La nueva línea de jeringas de vidrio ofrece una jeringa de vidrio para satisfacer la mayoría de las aplicaciones
- Se ofrecen más de 10 jeringas de 1,0 mL a 200 mL
- Todas las jeringas están fabricadas con vidrio de borosilicato resistente al calor
- El material y la construcción son resistentes a la rotura por golpes y cambios bruscos de temperatura
- Todas están recocidas y probadas hasta que están libres de tensiones internas para soportar lavados repetidos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Borosilicate Glass |
| Calibre de aguja | No Needle Included |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Desechables | Reusable |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| Para utilizar con (equipo) | KD Scientific Syringe Pumps |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | No estéril |