Learn More
Hirschmann™ Pipetas Pasteur con tapón de algodón
Código de producto. p-8011846
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
Longitud de la punta (métrico):
40 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la punta (métrico) unitSize
10673962 230 mm 100 mm paquete de 1000
10450283 150 mm 40 mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 10673962
Marca: Hirschmann™ 9260201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Aggiungi al carrello
Ideales para transferir muestras a recipientes para muestras y para el recuento de gotas. Las pipetas Pasteur Hirschmann™ disponibles en formato largo o corto.
  • Conforme a ISO 7712
  • Con tapón de algodón
  • Forma larga o corta
  • Con punta fina extendida
Specifica
Enchufe del aspirador Algodón
Certificaciones/conformidad ISO 7712
Material Vidrio
Incluye Extremo finamente afilado y conector de algodón
Longitud de la punta (métrico) 100 mm
Cantidad 1000/Paq.
Estilo de parte superior Diseño fino
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 230 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.