Learn More
Hirschmann™ Tapones de vidrio
Descripción
- Según DIN 12 252
- Disponible en modelos que se ajustan a varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para el sellado estanco de recipientes de tierra estándar |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Junta cónica estándar | NS 12/21 |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Tapón |