Learn More
Karl Hecht™ Varillas agitadoras de vidrio
Código de producto. p-7147877
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10430562 250 mm 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10430562
Marca: Karl Hecht™ 42850048
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente opción para la mezcla y agitación de productos químicos y otros líquidos en el laboratorio.
  • Con extremos unidos
  • Disponibles en una amplia gama de longitudes y diámetros
  • Uso general en laboratorios
Especificaciones
Descripción Extremos unidos
Para utilizar con (aplicación) Agitación, mezcla de productos químicos y líquidos
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Material Vidrio
Tipo Varilla agitadora