Learn More
Rogo Sampaic™ Tarros de tinción de vidrio
Click to view available options
Número de portaobjetos:
10
20
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Con tapa
- Con gradilla extraíble
- Capacidad de 8 a 20 portaobjetos, dependiendo del tamaño
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Tarro de tinción |
| Número de portaobjetos | 10 |
| Dimensiones (L x An) | 105 x 85 mm |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Anchura (métrico) | 85 mm |
| Fondo (métrico) | 75 mm |