Learn More
Rogo Sampaic™ Tarros de tinción de vidrio
Código de producto. 11766725
Change view
Click to view available options
Número de portaobjetos:
10
20
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Número de portaobjetos unitSize
11766725 10 1 PCS
11784126 20 1 PCS
2 options
Código de producto. 11766725
Marca: Rogo Sampaic™ 1143009
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelentes para la tinción de tejidos y células en portaobjetos para microscopio. Los tarros de tinción de vidrio Rogo Sampaic™ están fabricados con vidrio sodocálcico transparente con una gradilla de acero inoxidable.
  • Con tapa
  • Con gradilla extraíble
  • Capacidad de 8 a 20 portaobjetos, dependiendo del tamaño
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Material Vidrio
Tipo Tarro de tinción
Número de portaobjetos 10
Dimensiones (L x An) 105 x 85 mm
Longitud (métrico) 105 mm
Anchura (métrico) 85 mm
Fondo (métrico) 75 mm