Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio de sodio heparinizado Minicap™
Código de producto. 11777663
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
6,66 μL
10 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11777663 2 μl paquete de 1000
11787663 3 μl paquete de 1000
11797663 4 μl paquete de 1000
11767663 1 μl paquete de 1000
11707673 5 μl 1000 PCS
11730055 100 μl paquete de 1000
10720841 6,66 μL paquete de 1000
11717673 10 μl paquete de 1000
11772533 20 μl 1000 PCS
10582501 25 μl paquete de 1000
10480771 40 μl paquete de 1000
11797673 50 μl paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11777663 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9000202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • De extremo a extremo, con minitapones
  • Conformidad certificada
  • Disponible ya sea heparinizado o no heparinizado
  • Conforme con ISO 7550, CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Exactitud 0,5%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material DURAN™
Volumen (métrico) 2 μl
Longitud (métrico) 30 a 32 mm
Tipo Pipeta capilar Minicap
Desechables