Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio de sodio heparinizado Minicap™
Código de producto. 11717673
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
6,66 μL
10 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 11717673
Marca: Hirschmann™ 9000210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • De extremo a extremo, con minitapones
  • Conformidad certificada
  • Disponible ya sea heparinizado o no heparinizado
  • Conforme con ISO 7550, CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Exactitud 0,5%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material DURAN™
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud (métrico) 30 a 32 mm
Tipo Pipeta capilar Minicap
Desechables