Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio de sodio heparinizado Minicap™
Descripción
- De extremo a extremo, con minitapones
- Conformidad certificada
- Disponible ya sea heparinizado o no heparinizado
- Conforme con ISO 7550, CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,5% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | DURAN™ |
| Volumen (métrico) | 25 μl |
| Longitud (métrico) | 30 a 32 mm |
| Tipo | Pipeta capilar Minicap |
| Desechables | Sí |