Learn More
Fisherbrand™ Vial Shell de vidrio
Código de producto. 11566064 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,4 ml
< 2,3/ml
5,5 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Altura (métrico):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Color Altura (métrico) unitSize
11566064 5,5 ml Ámbar 44,6 mm paquete de 100
11556064 5,5 ml Transparente 44,6 mm paquete de 100
11501374 1,4 ml Transparente 40 mm paquete de 100
11511374 1,4 ml Ámbar 40 mm paquete de 100
11595884 < 2,3/ml Transparente 31,5 mm paquete de 100
12960861 < 2,3/ml Ámbar 31,5 mm paquete de 100
6 options
Código de producto. 11566064
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recomendado para HPLC.
  • Recomendado para HPLC
  • Los viales con ampolla y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un kit 2 en 1.
  • Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 14,65 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 5,5 ml
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Estilo de cuello Vial Shell
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 4 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Marking Spot No
Altura (métrico) 44,6 mm
Tipo de producto 1ª clase hidrolítica