Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 8,2 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Estilo de cuello | Vial Shell |
| Tipo de empaquetado | CleanPack |
| Volumen residual (métrico) | < 80 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1 mL |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Mostrar más |